3-Fluorobenzaldehído 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.2 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehído 98%
3-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
Pto. Ebullición: 56…58 °C/10mmHg
Densidad: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003348
Núm. CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR