Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3488-100G
APOSPC3488-100GEA 168 EUR
APOSPC3488-100G
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 142…146 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 26 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042285
Núm. CAS: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II