Ácido 2-fluorobenzoico 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 55.1 EUR
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
Ácido 2-fluorobenzoico 99%
Ácido 2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
Pto. de fusión: 122…125 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002405
Núm. CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR