(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3589-1G PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA 59.7 EUR
APOSPC3589-1G APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₃H₆F₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779095
Núm. CAS: 177469-12-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR