Ácido 2-cloro-5-fluoro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-boronic Acid
PC3618-5G
APOSPC3618-5GEA 190 EUR
APOSPC3618-5G
Ácido 2-cloro-5-fluoro-4-piridinmetabórico
Ácido 2-cloro-5-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972404
Núm. CAS: 951677-47-7