p-Fluorotolueno-α-tiol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 531 EUR
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
p-Fluorotolueno-α-tiol 98%
p-Fluorotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₇FS
Pto. Ebullición: 72…74 °C/15mmHg
Densidad: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040724
Núm. CAS: 15894-04-9
UN: 3334
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR