1,1-Dicloro-1,2,2-trifluoro-2-iodoetano 70%

Proveedor: Apollo Scientific

PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 256 EUR
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dicloro-1,2,2-trifluoro-2-iodoetano 70%
1,1-Dicloro-1,2,2-trifluoro-2-iodoetano

Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane

Formula: C₂Cl₂F₃I
Densidad: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093303
Núm. CAS: 661-66-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR