1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Fluoro-2-iodonitrobenceno, 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenceno

PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃FINO₂
Pto. Ebullición: 110 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153169
Núm. CAS: 364-77-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR