Poli(clorotrifluoroetileno) 800

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3815E-1LB PC3815E-4LB
APOSPC3815E-1LBEA 691 EUR
APOSPC3815E-1LB APOSPC3815E-4LB
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Densidad: 1,868 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR