2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3817B-100G PC3817B-25G
APOSPC3817B-100GEA 114 EUR
APOSPC3817B-100G APOSPC3817B-25G
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona 98%
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 80…85 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042290
Núm. CAS: 74457-86-6