2'-Fluoro-5'-metilacetofenona 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3817KP-1G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-metilacetofenona 97%
2'-Fluoro-5'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
Pto. Ebullición: 75…79 °C/0,7mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236680
Núm. CAS: 446-07-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR