Ácido 6-fluoronicotinico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 435 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
Ácido 6-fluoronicotinico 97%
Ácido 6-fluoronicotinico
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859863
Núm. CAS: 403-45-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR