2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4005-1G
APOSPC4005-1GEA 125 EUR
APOSPC4005-1G
2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide 97%
2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂S₂
Pto. de fusión: 165…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052940
Núm. CAS: 175276-83-2