3-Fluoro-4-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC402109-100MG
APOSPC402109-100MGEA 111 EUR
APOSPC402109-100MG
3-Fluoro-4-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
3-Fluoro-4-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃FN₂·2ClH
MW: 253.144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30099271
Núm. CAS: 1260645-80-4