Isotiocianato de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenilo

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC4039-5G
APOSPC4039-5GEA 0 EUR
APOSPC4039-5G
Isotiocianato de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenilo
Isotiocianato de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenilo
Formula: C₅H₅BrF₃NOS
MW: 264.07
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 238742-91-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR