3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 348 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₄F₆OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652462
Núm. CAS: 1240257-72-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR