2-(4-Fluorofenil)etanol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 71.2 EUR
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorofenil)etanol 97%
2-(4-Fluorofenil)etanol
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 110 °C/20mmHg
Densidad: 1,121 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002898
Núm. CAS: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR