5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC408218-1G PC408218-5G
APOSPC408218-1GEA 34.8 EUR
APOSPC408218-1G APOSPC408218-5G
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Formula: C₅H₈F₃I
MW: 252.02 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247810
Núm. CAS: 352-60-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR