2-Fluoro-3-methoxybenzylamine

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC408258-1G PC408258-5G
APOSPC408258-1GEA 108 EUR
APOSPC408258-1G APOSPC408258-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045854
Núm. CAS: 93071-81-9
UN: 3267
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR