(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid

Proveedor: Apollo Scientific

PC408271-100G PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA 389 EUR
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787601
Núm. CAS: 29640-98-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR