Methyl-5-bromo-3-(trifluoromethyl)picolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408300-250MG
APOSPC408300-250MGEA 108 EUR
APOSPC408300-250MG
Methyl-5-bromo-3-(trifluoromethyl)picolinate 98%
Methyl-5-bromo-3-(trifluoromethyl)picolinate
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698001
Núm. CAS: 1214328-84-3