4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific

PC409000-1G PC409000-250MG
APOSPC409000-1GEA 32.2 EUR
APOSPC409000-1G APOSPC409000-250MG
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formula: C₅H₈F₂N₂O·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797014
Núm. CAS: 426844-51-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR