1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 4-Fluoropyrrolidin-3-one, N-BOC protected
PC409012-1G
APOSPC409012-1GEA 394 EUR
APOSPC409012-1G
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Formula: C₉H₁₄FNO₃
MW: 203,213 g/mol
Pto. de fusión: 81…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274459
Núm. CAS: 845894-03-3