1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-3-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC410096-1G
APOSPC410096-1GEA 386 EUR
APOSPC410096-1G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-3-nitro-1H-pyrazole
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇ClFN₃O₂
MW: 255,633 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03087893
Núm. CAS: 512823-37-9