Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 328 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Pto. de fusión: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863170
Núm. CAS: 121219-16-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR