[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC410448-1G
APOSPC410448-1GEA 980 EUR
APOSPC410448-1G
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formula: C₁₆H₁₅F₂N₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08697744
Núm. CAS: 1006445-08-4