(4-Fluorofenil)acetona 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 132 EUR
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
(4-Fluorofenil)acetona 98%
(4-Fluorofenil)acetona
Formula: C₉H₉FO
Pto. Ebullición: 106…107 °C/18mmHg
Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000362
Núm. CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR