Isocianato de 3-fluorofenilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC4165-25G PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA 75.4 EUR
APOSPC4165-25G APOSPC4165-5G
Isocianato de 3-fluorofenilo 97%
Isocianato de 3-fluorofenilo

  • May form small amount of sediment.

Formula: C₇H₄FNO
Pto. Ebullición: 56…58 °C/14mmHg
Densidad: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002015
Núm. CAS: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR