2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
PC421005-1G
APOSPC421005-1GEA 364 EUR
APOSPC421005-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formula: C₁₅H₁₂F₂O
MW: 246.252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23417260
Núm. CAS: 1504609-61-3