4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 234 EUR
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formula: C₆H₃BrF₃N·BrH
Pto. de fusión: 197…209 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19690886
Núm. CAS: 1354425-60-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR