2-Fluoroestireno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4230-25G PC4230-5G PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA 364 EUR
APOSPC4230-25G APOSPC4230-5G APOSPC4230-1G
2-Fluoroestireno 99%
2-Fluoroestireno
Formula: C₈H₇F
Pto. Ebullición: 46 °C/32mmHg
Densidad: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013550
Núm. CAS: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR