4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC430001-1G PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-1GEA 0 EUR
APOSPC430001-1G APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458245
Núm. CAS: 415965-24-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR