1-N-Boc-4-Fluoromethylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC430319-1G
APOSPC430319-1GEA 764 EUR
APOSPC430319-1G
1-N-Boc-4-Fluoromethylpiperidine
1-N-Boc-4-Fluoromethylpiperidine
Formula: C₁₁H₂₀FNO₂
MW: 217.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11054100
Núm. CAS: 259143-03-8