5-Fluoroquinazolin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC430547-500MG
APOSPC430547-500MGEA 346 EUR
APOSPC430547-500MG
5-Fluoroquinazolin-2-amine
5-Fluoroquinazolin-2-amine
Formula: C₈H₆FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998881
Núm. CAS: 190273-81-5