4-Fluorotolueno 98+%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 62.8 EUR
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluorotolueno 98+%
4-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000358
Núm. CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR