N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4360-10G PC4360-1G PC4360-5G
APOSPC4360-10GEA 778 EUR
APOSPC4360-10G APOSPC4360-1G APOSPC4360-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672518
Núm. CAS: 198474-90-7