4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 68.3 EUR
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061283
Núm. CAS: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR