2-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. Ebullición: 122 °C
Densidad: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083554
Núm. CAS: 207291-85-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR