2'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377Q-1G
APOSPC4377Q-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377Q-1G
2'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona 97%
2'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061259
Núm. CAS: 208173-16-4