3-Fluoro-o-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 132 EUR
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluoro-o-xileno 98%
3-Fluoro-o-xileno
Formula: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Pto. Ebullición: 147…152 °C
Densidad: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000323
Núm. CAS: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3 III