4-Amino-3-fluorobenzylalcohol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 128 EUR
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Formula: C₇H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094241
Núm. CAS: 146019-45-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR