5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC445060-1G
APOSPC445060-1GEA 173 EUR
APOSPC445060-1G
5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅FINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659503
Núm. CAS: 884495-13-0