2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC446074-1G
APOSPC446074-1GEA 248 EUR
APOSPC446074-1G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
Formula: C₉H₄ClF₃N₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24386164
Núm. CAS: 1431555-26-8