2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC446075-1G
APOSPC446075-1GEA 207 EUR
APOSPC446075-1G
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Formula: C₉H₈BrFO
MW: 231,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18089176
Núm. CAS: 63529-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III