2-[(Dimethylamino)methylene]-5-(4-fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC448208-500MG
APOSPC448208-500MGEA 1100 EUR
APOSPC448208-500MG
2-[(Dimethylamino)methylene]-5-(4-fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione 95%
2-[(Dimethylamino)methylene]-5-(4-fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₅H₁₆FNO₂
MW: 261,291 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13811664
Núm. CAS: 1030419-83-0