4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC448215-100MG
APOSPC448215-100MGEA 1050 EUR
APOSPC448215-100MG
4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride 95%
4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
Formula: C₇H₁₁F₂NO₂·ClH
MW: 215,625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28975627
Núm. CAS: 1881331-81-2