1-(3,4-Difluorophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC449019-1G
APOSPC449019-1GEA 960 EUR
APOSPC449019-1G
1-(3,4-Difluorophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid
1-(3,4-Difluorophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₂O₂
MW: 212,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11037035
Núm. CAS: 633317-58-5