Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450069-250MG
APOSPC450069-250MGEA 90.5 EUR
APOSPC450069-250MG
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ether
Formula: C₆H₆F₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123965
Núm. CAS: 82914-35-0
UN: 1993
ADR: 3,III