4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol

Proveedor: Apollo Scientific

PC450131-1G PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA 162 EUR
APOSPC450131-1G APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Formula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074381
Núm. CAS: 1011805-88-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR