2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC450262-1G PC450262-5G
APOSPC450262-1GEA 109 EUR
APOSPC450262-1G APOSPC450262-5G
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Formula: C₉H₁₀F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074339
Núm. CAS: 392-61-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR